N-Bromosaccharin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2152-25G B2152-5G
TCIAB2152-25GEA 515 EUR InStock
TCIAB2152-25G TCIAB2152-5G
N-Bromosaccharin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Bromosaccharin
Formule: C₇H₄BrNO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844772
Numéro CAS: 35812-01-2
EINECS: 252-737-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité