Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II) dichloride mélange cis- et trans ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2161-1G B2161-5G
TCIAB2161-1GEA 103 EUR InStock
TCIAB2161-1G TCIAB2161-5G
Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II) dichloride mélange cis- et trans ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(methyldiphenylphosphine)palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₂₆Cl₂P₂Pd
Numéro MDL: MFCD00216594
Numéro CAS: 52611-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité