Betulinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2836-100MG B2836-1G
TCIAB2836-100MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2836-100MG TCIAB2836-1G
Betulinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Betulinic acid
Formule: C₃₀H₄₈O₃
Numéro MDL: MFCD00009619
Numéro CAS: 472-15-1
EINECS: 207-448-8
Merck Index: 14,01190
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +10.0 deg (C=0.9, pyridine)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité