tert-Butyl-N-allylcarbamate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3618-25G B3618-5G
TCIAB3618-25GEA 129 EUR InStock
TCIAB3618-25G TCIAB3618-5G
tert-Butyl-N-allylcarbamate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00191870
Numéro CAS: 78888-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité