trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
B3635-1G B3635-100MG
TCIAB3635-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3635-1G TCIAB3635-100MG
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
Formule: C₁₇H₁₈N₂
Numéro MDL: MFCD03453260
Numéro CAS: 300364-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité