4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1910-5G D1910-1G
TCIAD1910-5GEA 152 EUR InStock
TCIAD1910-5G TCIAD1910-1G
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formule: C₁₈H₁₃Br₂N
Numéro MDL: MFCD00060104
Numéro CAS: 81090-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité