4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D2919-25G D2919-5G
TCIAD2919-25GEA 229 EUR InStock
TCIAD2919-25G TCIAD2919-5G
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride ≥98.0% (sur base azote total)
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Formule: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03613550
Numéro CAS: 3945-69-5
EINECS: 447-230-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fc664002047bfff0da695d9c50e522c5b40bad0&vid=974ddff40d37f047d2723a4c539359b87f0d5ed0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 17.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité