4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4760-1G D4760-5G
TCIAD4760-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD4760-1G TCIAD4760-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Numéro MDL: MFCD00042250
Numéro CAS: 83882-67-1
EINECS: 281-174-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité