Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0717-25G F0717-5G
TCIAF0717-25GEA 178 EUR InStock
TCIAF0717-25G TCIAF0717-5G
Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Flavoxate hydrochloride
Formule: C₂₄H₂₅NO₄
Point de fusion: 234°C
Numéro MDL: MFCD00072099
Numéro CAS: 3717-88-2
EINECS: 223-066-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité