4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1202-25G M1202-5G
TCIAM1202-25GEA 209 EUR InStock
TCIAM1202-25G TCIAM1202-5G
4-Methyl-1-acetonaphthone ≥97.0% (par GC)
4-Methyl-1-acetonaphthone
Formule: C₁₃H₁₂O
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00671556
Numéro CAS: 28418-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité