3-(2-Thienyl)-L-alanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T3475-200MG T3475-1G
TCIAT3475-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAT3475-200MG TCIAT3475-1G
3-(2-Thienyl)-L-alanine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Formule: C₇H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00064335
Numéro CAS: 22951-96-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61ba3c6353ad3a51dc173a21f77c305337775fa1&vid=61ba3c6353ad3a51dc173a21f77c305337775fa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité