3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452136-1G OR452136-500MG OR452136-5G
APOSOR452136-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR452136-1G APOSOR452136-500MG APOSOR452136-5G
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol 97%
3-(4-(Tert-butyl)phenyl)propan-1-ol
Formule: C₁₃H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464127
Numéro CAS: 78574-08-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité