6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1419-5G OR1419-25G
APOSOR1419-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR1419-5G APOSOR1419-25G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496200
Numéro CAS: 6188-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité