1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR15761-10G OR15761-1G OR15761-5G
APOSOR15761-10GEA 433 EUR InStock
APOSOR15761-10G APOSOR15761-1G APOSOR15761-5G
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₂
MW: 248,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03783538
Numéro CAS: 255393-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité