1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 2-(1,3-Dimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16623-1G OR16623-500MG OR16623-5G
APOSOR16623-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR16623-1G APOSOR16623-500MG APOSOR16623-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Point de fusion: 70…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864190
Numéro CAS: 1046832-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité