1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
OR28702-100G OR28702-25G
APOSOR28702-100GEA 368 EUR InStock
APOSOR28702-100G APOSOR28702-25G
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014612
Numéro CAS: 23787-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité