4-(4-Chlorophénoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophénoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C/12mmHg
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043925
Numéro CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité