Isoquinoline-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412483
Numéro CAS: 80278-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité