Pyrrolidin-3-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR309156-1G OR309156-5G
APOSOR309156-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR309156-1G APOSOR309156-5G
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formule: C5H11NO
Point d'ébullition: 165…171 °C
Densité: 0.979 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07773080
Numéro CAS: 5082-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité