Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Butylfuranne 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR3223-5G OR3223-25G
APOSOR3223-5GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR3223-5G APOSOR3223-25G
2-Butylfuranne 98%
2-Butylfuranne


Formule: C₈H₁₂O
Point d'ébullition: 153…154 °C
Densité: 0.886 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047071
Numéro CAS: 4466-24-4
EINECS: 224-732-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité