(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR4625-10G OR4625-25G OR4625-5G
APOSOR4625-10GEA 105 EUR InStock
APOSOR4625-10G APOSOR4625-25G APOSOR4625-5G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 97%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788748
Numéro CAS: 104641-59-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité