6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471661-10G OR471661-1G OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA 1450 EUR InStock
APOSOR471661-10G APOSOR471661-1G APOSOR471661-5G
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole 97%
6-Méthoxy-2-méthylbenzothiazole
Formule: C₉H₉NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005795
Numéro CAS: 2941-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité