5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,6030 g/mol
Point de fusion: 33…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084973
Numéro CAS: 89808-74-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité