2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9850-100G OR9850-25G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 236 EUR InStock
APOSOR9850-100G APOSOR9850-25G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 104…106 °C/15mmHg
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010092
Numéro CAS: 29668-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité