5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3740-1G PC3740-25G PC3740-5G
APOSPC3740-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC3740-1G APOSPC3740-25G APOSPC3740-5G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine) 99%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (Floxuridine)
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006530
Numéro CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité