2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 149 EUR InStock
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Point d'ébullition: 60 °C/10mmHg
Densité: 1.513 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115111
Numéro CAS: 33034-67-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité