3-Chloro-5-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point de fusion: 25…30 °C
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05663707
Numéro CAS: 514797-99-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité