N-Butyléthylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13437.06 L13437.14
L13437.06EA 105 EUR InStock
L13437.06 L13437.14
N-Butyléthylènediamine 97%
N-Butyléthylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 19522-69-1 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 1732700 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00025602
Formule: C₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 170…171 °C
Densité: 0.836
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025602
Numéro CAS: 19522-69-1
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité