1-Bromopentane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10821.0B A10821.0I A10821.30
A10821.0BEA 160 EUR InStock
A10821.0B A10821.0I A10821.30
1-Bromopentane ≥99%
1-Bromopentane
Purity: 99% CAS No.: 110-53-2 Molecular Formula: CH3(CH2)4Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4436 Odour: Ether-like Melting Point: -95° Boiling Point: 127-129° Beilstein Reference: 1730981 Merck Reference: 14,602 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000267
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 127…129 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.215
Point d'éclair: 31 °C (87 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000267
Numéro CAS: 110-53-2
EINECS: 203-776-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,602
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité