1-Cyanoadamantane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14352.14 A14352.03 A14352.06
A14352.14EA 408 EUR InStock
A14352.14 A14352.03 A14352.06
1-Cyanoadamantane ≥97%
1-Cyanoadamantane
Purity: 97% CAS No.: 23074-42-2 Molecular Formula: C11H15N Formula Weight: 161.25 Melting Point: 193-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074731
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…196 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074731
Numéro CAS: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité