2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
8.21111.0100EA 46.6 EUR InStock
8.21111.0100 8.21111.0500 8.21111.9010
2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
2-Mercapto-2-thiazoline
Formule: C₃H₅NS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126013
Numéro CAS: 96-53-7
EINECS: 202-512-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 101 - 106 °C
Molar Mass 119.21 g/mol
pH 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité