Pentafluoropyridine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
169990050 169990250
ACRO169990050EA 31.8 EUR InStock
ACRO169990050 ACRO169990250
Pentafluoropyridine 99+%
Pentafluoropyridine
Formule: C₅F₅N
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.54 g/cm³
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006225
Numéro CAS: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité