3-Mercaptopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1434-25G M1434-500G
TCIAM1434-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM1434-25G TCIAM1434-500G
3-Mercaptopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Mercaptopropionate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 54 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00004895
Numéro CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&vid=8aa77197e413a2d8504cf31235bf0fe170dc8968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité