Tween® 85 (Polysorbate)
Fournisseur: TCI
T0547-25G T0547-500G
TCIAT0547-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0547-25G TCIAT0547-500G
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 315°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779641
Numéro CAS: 9005-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 83.0 to 105.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité