Carbazate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1098-25G C1098-500G
TCIAC1098-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1098-25G TCIAC1098-500G
Carbazate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Carbazate de méthyle
Formule: C₂H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD00007594
Numéro CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f79581a1632724f5fd4c098d493da2dfd7e8e8a&vid=4f79581a1632724f5fd4c098d493da2dfd7e8e8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité