Fluorescein methotrexate triammonium salt ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent
Fournisseur: Biotium
Danger
00023
00023.EA 420 EUR InStock
00023.
Fluorescein methotrexate triammonium salt ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent
Fluorescein methotrexate triammonium salt
Fluorescein methotrexate is useful for studying anti-metabolite resistance and spontaneous gene amplification. The dye is actively taken up by cells and binds to dihydrofolate reductase (DHFR) quantitatively.
  • λEx/λEm = 496/516 nm
  • Yellow solid soluble in pH>6.5 buffer, DMF or DMSO
  • Store desiccated at 4°C and protect from light
Formule: C₄₆H₅₄N₁₄O₉S
MW: 979,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 71016-04-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfddc0e2c0f1102474e6917f19ea4c2ea23d9734&vid=93d06cfc9e461ee3130ac1f16c463dec1e8f8d7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité