Systèmes de contrôle de la température
Les systèmes de contrôle de la température sont très utilisés pour de nombreuses applications de chauffage et de refroidissement dans les laboratoires de sciences de la vie, de microbiologie et de chimie. 
VWR propose des cryostats, des refroidisseurs et des bains à circulation de chauffage d'un éventail de fournisseurs de premier plan tels que Julabo, Huber, Lauda et Grant, mais aussi de sa propre gamme VWR Collection. 
Nous pouvons vous aider à trouver le bain à circulation le plus adapté à votre application. 
Choisir un thermostat à circulation par application
Choisir un bain à circulation par fournisseur
Julabo
Lauda
Grant
Huber
Les services VWR
Demander un devis
Éléments à prendre en compte avant d'acheter un bain à circulation
  • En quoi consiste votre application ?
  • Travaillez-vous avec des applications internes ou externes ? 
  • Avez-vous besoin d'un système ouvert ou fermé ? 
  • Quelle est la plage de température nécessaire ?
  • De quelle stabilité de température avez-vous besoin ?
  • De quels types de chauffage et de refroidissement avez-vous besoin ?
  • Quelle est la puissance de chauffage/refroidissement nécessaire (watts) ?
  • Avez-vous besoin d'un programmateur intégré avec des profils de temps et de température ?
  • De quelle capacité (litres) avez-vous besoin ?
  • De quel débit avez-vous besoin ?
  • Avez-vous besoin d'un capteur PT100 ?
    Demander un devis
    Calcul de la puissance de refroidissement requise
    Il est important de trouver la bonne puissance de refroidissement d'une application. Vous pouvez calculer la puissance de refroidissement en utilisant la formule suivante :
    Watts en watts Celsius = (ΔT° x (4126) / S
    ΔT°  = Différence de température entre l'entrée et la sortie de liquide après son passage à travers l'application
    S  = Temps en secondes pour remplir un récipient de 1 l. Par exemple, si le débit connu est de 10 l par minute, le calcul 60 secondes/10 l donne pour résultat 6 secondes. S  = 6 secondes
    4126  = Constante de conversion pour la densité et la chaleur spécifique pour l'eau
    Veuillez trouver notre guide pour tous les thermostats et circulateurs, en cliquant ici