Sodium métabisulfite, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
0267.1000EA 51.08 EUR InStock
0267.1000
Sodium métabisulfite, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
ATTEINDRE: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Assay (SO2) min. 58.5 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Thiosulfate (S2O3) max. 0.05 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité