N(α)-Boc-D-tryptophan
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Boc-D-Trp-OH
8.53086.0025
04-13-0001-25EA 116 EUR InStock
04-13-0001-25
N(α)-Boc-D-tryptophan
N(α)-Boc-D-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037944
Numéro CAS: 5241-64-5
EINECS: 226-042-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité