Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Césium carbonate

Fournisseur: Merck
Danger

1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 55.6 EUR InStock
1.02040.0025 1.02040.1000
Césium carbonate
Césium carbonate


Formule: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Point de fusion: 610 °C
Densité: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité