Dysprosium oxyde, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12151.0010
1.12151.0010EA 122 EUR InStock
1.12151.0010
Dysprosium oxyde, Sigma-Aldrich®
Dysprosium oxyde
Formule: Dy₂O₃
MW: 373 g/mol
Point de fusion: ∼2400 °C
Densité: 7.81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010986
Numéro CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2340 °C
Molar Mass 372.99 g/mol
Density 7.81 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité