Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ectoine

Fournisseur: Merck
Synonyms: (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid

1.30200.1001 1.30200.0100 1.30200.5001
1.30200.1001EA 0 EUR InStock
1.30200.1001 1.30200.0100 1.30200.5001
Ectoine
Ectoine


Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,1558 g/mol
Numéro MDL: MFCD03419286
Numéro CAS: 96702-03-3
EINECS: 431-910-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité