VWR® Advanced, Charlottes anti-décharge électrostatique
Fournisseur: VWR Collection
113-8901EA 129 EUR InStock
113-8901
VWR® Advanced, Charlottes anti-décharge électrostatique
Vêtements à usage unique
Ces charlottes à usage unique sont fabriquées à partir d'un tissu non tissé, en polypropylène spunbond (SPP), qui protège de la saleté et de certaines particules sèches dans des environnements non dangereux.
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Propriétés antistatiques
Poids : 16 g/m²
Conditionnement: 100 unités par sachet, 10 sachets par caisse.
Collapse All
Couleur Ø Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
blanc 580 mm 1.000 113-8901
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité