Dual-wire metal wristband, MagSnap 360™
Fournisseur: DESCO
19887
115-3036EA 40.4 EUR InStock
115-3036
Dual-wire metal wristband, MagSnap 360™
Dispositifs de protection antistatique Bracelets antistatiques
MagSnap 360™ dual-wire metal wristband creates a superior electrical connection to eliminate intermittent failures.
  • Magnetic connection between wristband and coil cord
  • Medical grade series stainless steel backplate and links
  • Date coded
Magnetic connection between wristband and coil cord creates a superior electrical connection, and eliminates intermittent failures in traditional snap connections using springs, extends the lifespan of the wrist strap, and maintains a 1 to 5 pound perpendicular breakaway force to prevent accidental disconnects.More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Medium MagSnap 360™ dual-wire metal wristband 1 115-3036
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité