Elastic adjustable cam-lock wrist band
Fournisseur: DESCO
229600
115-3039EA 6.4 EUR InStock
115-3039
Elastic adjustable cam-lock wrist band
Dispositifs de protection antistatique Bracelets antistatiques
  • Versatile; metal back or plastic back
  • Metal helps contact to dry skin - insert plastic cover if there are metal-on-skin issues
  • Adjustable band to suit wrist circumference of 130 to 180 mm
  • 10 mm stud connector only
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité