L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Slim EBP bar
Fournisseur: DESCO
231345
115-3045EA 20.5 EUR InStock
115-3045
Slim EBP bar
Dispositifs de protection antistatique Conducteurs de protection
The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be accessible to all connecting ground cords and where it is unlikely to be knocked and damaged or hinder the operator.
  • Connect earthing cord to a suitable earth
  • A spare ring terminal is supplied if the cord needs to be shortened
With a width of only 15 mm it is especially suitable for benches with narrow edges. The product is supplied with reverse-mounted screws held in position by self-retaining washers,More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Slim EBP bar with 3×10mm studs jaune 1 115-3045
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité