Heel grounder, Wescorp
Fournisseur: DESCO
249265
115-3062EA 7.7 EUR InStock
115-3062
Heel grounder, Wescorp
Dispositifs de protection antistatique Talonnettes antistatiques
Wescorp heel ground with one Megohm resistor are designed to satisfy Footwear requirements of IEC 61340-5-1.
  • Wear resistant rubber
  • Provides contact area to floor
  • Non-marking interior
  • Will not mark shoes
  • Snap-loc fastening assembly
  • Genuine non-fraying Hook and Loop material - adjustable and comfortable
  • 30,5 cm long, 8 strand nylon polyester grounding tab
  • Does not particulate; superior body to ground contact
  • Rg: 1×10⁶ < ×10⁷ Ω per IEC 61340-5-1 Clause A.2
Per IEC 61340-5-2 paragraph 5.2.8, footwear should be used 'where personnel are mobile, inMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..