L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tubes de détection de gaz pour gazole
Fournisseur: Dräger
8103475
118-0327EA 102 EUR InStock
118-0327
Tubes de détection de gaz pour gazole
Tubes de détection de gaz
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de diesel. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, par exemple dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Sensibilité croisée: Divers composés organiques à la sensibilité variable sont affichés. Principe de réaction: undécane + I₂O5 = I₂
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gazMore Product Information
Collapse All
Paramètre(s) Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Diesel fuel 25 - 200 mg/m³ 10 118-0327
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité