Phénylphosphonate de dioctyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Di-n-octyl phenylphosphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
12584-10ML
12584-10MLEA 475 EUR InStock
12584-10ML
Phénylphosphonate de dioctyle, Supelco®
Phénylphosphonate de dioctyle
Formule: C₂₂H₃₉O₃P
MW: 382,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009561
Numéro CAS: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74de76d01cffe5ff7345c5f3bf80323e79bc27f0&vid=5569af424042502b5bb261cfda772d8851daf763&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité