Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Corning® Gosselin™ Autoclave Bags

Fournisseur: Corning
SA03-01 SA09-01 SA14-01 SA21-01 SA33-01
129-0132EA 168 EUR InStock
129-0132 129-0135 129-0138 129-0141 129-0144
Corning® Gosselin™ Autoclave Bags
Sachets Poches de stérilisation
These autoclave bags are made of PP.

  • Every bag is 40 µm thick
  • Thermal resistance of 134 °C
  • Wide range of volumes available (3000 to 33000 ml)
  • Nonsterile

Bags must not be tightly sealed to withstand the temperature recommended for 20 minutes in autoclave.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité